AuftragsverfolgungKontakt
Chinaldinsäure | Avantor
Chinaldinsäure
Reizend
Anbieter:   Apollo Scientific
Chinaldinsäure
Anbieter:  Apollo Scientific
Zertifikate
3 Varianten
Product Details & Documents
Synonyme:  Quinoline-2-carboxylic acid, 2-Quinolinecarboxylic acid
  • CAS Nummer:93-10-7
  • Formel:C₁₀H₇NO₂
  • MDL-Nummer:MFCD00006752
  • Molekulargewicht:173.17 g/mol
  • Schmelzender Platingehalt:156…159 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:202-218-3
Product Family Options
Produktinformationen