O411 98+%
New Product
Anbieter: Apollo Scientific
Über diesen Artikel
Synonyme: 4-[(4-Methoxyphenyl)methoxy]benzeneacetonitrile, 2-(4-((4-Methoxybenzyl)oxy)phenyl)acetonitrile, O4I1
- CAS Nummer:175135-47-4
- Formel:C₁₆H₁₅NO₂
- MDL-Nummer:MFCD00067778
- Molekulargewicht:253.30 g/mol
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
4 Varianten
Product Details & Documents
Synonyme: 4-[(4-Methoxyphenyl)methoxy]benzeneacetonitrile, 2-(4-((4-Methoxybenzyl)oxy)phenyl)acetonitrile, O4I1
- CAS Nummer:175135-47-4
- Formel:C₁₆H₁₅NO₂
- MDL-Nummer:MFCD00067778
- Molekulargewicht:253.30 g/mol
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
Spezifikationen für diese Produktfamilie
Technische Daten
Product Family Options
Produktinformationen
- PackungVEVerfügbarkeitPreis
- Spezifikationen:New Product
Mehr
Specifications
Cat. No.APOSOR21534-100MGNew Product - Spezifikationen:New Product
Mehr
Specifications
Cat. No.APOSOR21534-1GNew Product - Spezifikationen:New Product
Mehr
Specifications
Cat. No.APOSOR21534-5GNew Product - Spezifikationen:
Mehr
Specifications
Cat. No.APOSOR21534-250MG