AuftragsverfolgungKontakt
4-(2,4-Dinitrophenyl)morpholine
4-(2,4-Dinitrophenyl)morpholine
Anbieter:   Apollo Scientific
4-(2,4-Dinitrophenyl)morpholine
Anbieter:  Apollo Scientific
Zertifikate
4-(2,4-Dinitrophenyl)morpholine
4 Varianten
Product Details & Documents
  • CAS Nummer:39242-76-7
  • Formel:C₁₀H₁₁N₃O₅
  • MDL-Nummer:MFCD00193779
  • Molekulargewicht:253.22 g/mol
  • Schmelzender Platingehalt:117…118 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
Product Family Options
Produktinformationen