5-Bromopyridine-2-carbonyl chloride, technische Qualität
Katalognr. APOSOR15012-1G
Anbieter: Apollo Scientific
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Packung:Bottle
- VE:1 g
- Seq:3047
Technische Daten
Über diesen Artikel
:
:220.45 g/mol
Schmelzender Platingehalt:120 °C (Zersetzung)
Schmelzender Platingehalt:120 °C (Zers.)
Lagertemperatur:Raumtemperatur
UN:3261
ADR:8,II
:GHS05
CAS-Nummer:137178-88-2
Formel:C₆H₃BrClNO
MDL-Nummer:MFCD07368290