AuftragsverfolgungKontakt
Morpholin 99% | Avantor
Morpholin 99%
Ätzend
Entzündlich
Reizend
Anbieter:   Apollo Scientific
Morpholin 99%
Anbieter:  Apollo Scientific
Zertifikate
3 Varianten
Product Details & Documents
  • CAS Nummer:110-91-8
  • Formel:C₄H₉NO
  • MDL-Nummer:MFCD00005972
  • Molekulargewicht:87.12 g/mol
  • Siedepunkt:129 °C
  • Schmelzender Platingehalt:–7…–5 °C
  • Schmelzender Platingehalt:–7 to –5 °C
  • Dichte:0,996 g/cm³ (25 °C)
  • Blitz Pt:31 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:203-815-1
  • UN:2054
  • ADR:8+3,I
Product Family Options
Produktinformationen
  • Packung
    VE
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Bottle
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 2,5 kg
    1 * 2,5 kg - 736.00 SFr.
    736.00 SFr.
    1 * 2,5 kg
       736.00 SFr.
    Spezifikationen:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    100 g
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 g
    1 * 100 g - 34.70 SFr.
    34.70 SFr.
    1 * 100 g
       34.70 SFr.
  • Bottle
    500 g
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 500 g
    1 * 500 g - 148.00 SFr.
    148.00 SFr.
    1 * 500 g
       148.00 SFr.