AuftragsverfolgungKontakt
Triphenylmethan | Avantor
Triphenylmethan
Reizend
Anbieter:   Apollo Scientific
Triphenylmethan
Anbieter:  Apollo Scientific
Zertifikate
3 Varianten
Product Details & Documents
  • CAS Nummer:519-73-3
  • Formel:C₁₉H₁₆
  • MDL-Nummer:MFCD00004763
  • Molekulargewicht:244.34 g/mol
  • Siedepunkt:358…359 °C/754mmHg
  • Schmelzender Platingehalt:92…94 °C
  • Dichte:1,014 g/cm³ (25 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:208-275-0
Product Family Options
Produktinformationen
  • Packung
    VE
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Bottle
    100 g
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 g
    1 * 100 g - SFr. 26.00
    SFr. 26.00
    1 * 100 g
       SFr. 26.00
  • Bottle
    1 kg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg - SFr. 155.00
    SFr. 155.00
    1 * 1 kg
       SFr. 155.00
  • Bottle
    5 kg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 5 kg
    1 * 5 kg - SFr. 615.00
    SFr. 615.00
    1 * 5 kg
       SFr. 615.00