Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

Copper(II) ethoxide

Anbieter:   Apollo Scientific
Copper(II) ethoxide
Anbieter:  Apollo Scientific
Zertifikate

2 Varianten

Product Details & Documents
  • CAS Nummer:2850-65-9
  • Formel:C₄H₁₀CuO₂
  • MDL-Nummer:MFCD00015650
  • Molekulargewicht:153.67 g/mol
  • Schmelzender Platingehalt:120 °C (Zersetzung)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • UN:3181
  • ADR:4.1,III
Product Family Options

Produktinformationen

  • Packung
    VE
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Bottle
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 50 g
    1 * 50 g - SFr. 510.00
    SFr. 510.00
    1 * 50 g
       SFr. 510.00

  • Bottle
    10 g
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 10 g
    1 * 10 g - SFr. 168.00
    SFr. 168.00
    1 * 10 g
       SFr. 168.00