DAPT
New Product
Anbieter: Apollo Scientific
Direkt zu
Über diesen Artikel
DAPT is an inhibitor of -secretase and it can reduce the expression of A40 and A42 with IC50 values of 115 nM and 200 nM.
Synonyme: N-[N-(3,5-Difluorophenacetyl-L-alanyl)]-S-phenylglycine t-Butyl Ester, tert-Butyl (S)-2-((S)-2-(2-(3,5-difluorophenyl)acetamido)propanamido)-2-phenylacetate, (3,5-Difluorophenylacetyl)-Ala-Phg-OtBu, (3,5-Difluorophenylacetyl)-L-alanyl-L-2-phenylglycine tert-Butyl Ester
- CAS Nummer:208255-80-5
- Formel:C₂₃H₂₆F₂N₂O₄
- MDL-Nummer:MFCD04974585
- Molekulargewicht:432.47 g/mol
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
4 Varianten
Product Details & Documents
DAPT is an inhibitor of -secretase and it can reduce the expression of A40 and A42 with IC50 values of 115 nM and 200 nM.
Synonyme: N-[N-(3,5-Difluorophenacetyl-L-alanyl)]-S-phenylglycine t-Butyl Ester, tert-Butyl (S)-2-((S)-2-(2-(3,5-difluorophenyl)acetamido)propanamido)-2-phenylacetate, (3,5-Difluorophenylacetyl)-Ala-Phg-OtBu, (3,5-Difluorophenylacetyl)-L-alanyl-L-2-phenylglycine tert-Butyl Ester
- CAS Nummer:208255-80-5
- Formel:C₂₃H₂₆F₂N₂O₄
- MDL-Nummer:MFCD04974585
- Molekulargewicht:432.47 g/mol
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
Product Family Options
Produktinformationen
- PackungVerfügbarkeitPreis
- Spezifikationen:New ProductNew Product
- Spezifikationen:New ProductNew Product
- Spezifikationen:New ProductNew Product
- Spezifikationen:New ProductNew Product