AuftragsverfolgungKontakt
Rosolsäure (Aurin) | Avantor
Rosolsäure (Aurin)
Bottle, 25 g
Katalognr. APOSBIMB1013-25G
Anbieter:   Apollo Scientific
Rosolsäure (Aurin)
Katalognr. APOSBIMB1013-25G
Anbieter:  Apollo Scientific
CAS Nummer:  603-45-2
Rosolsäure (Aurin)
Bottle, 25 g
CAS Nummer:  603-45-2
Preis
SFr. 130.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 g
Product Details & Documents
Synonyme:  4-(Bis(4-hydroxyphenyl)methylene)cyclohexa-2,5-dien-1-one
  • CAS Nummer:603-45-2
  • Formel:C₁₉H₁₄O₃
  • MDL-Nummer:MFCD00001624
  • Molekulargewicht:290.32 g/mol
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Bottle
  • VE:
    25 g