Springen zu Kopfbereich
Springen zu Hauptinhalt
Springen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
SFr. 0.00
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Switzerland
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Heim
N-Acetyl-DL-Tryptophan
N-Acetyl-DL-Tryptophan
N-Acetyl-DL-Tryptophan
N-Acetyl-DL-Tryptophan
APOSBIA1791-100G
:
Apollo Scientific
:
N-Acetyl-DL-Tryptophan
APOSBIA1791-100G
:
Apollo Scientific
:
Packung:
Bottle
VE:
100 g
Seq:
3401
:
:
246.27 g/mol
:
Gefrierschrank
:
87-32-1
:
C₁₃H₁₄N₂O₃
:
MFCD00005644