D-Alanin
New Product
Anbieter: Apollo Scientific
Direkt zu
Über diesen Artikel
Chiral intermediate for pharmaceuticals and agrochemicals.
- Materials for peptides
- USP
- Pyrogen free
Synonyme: (R)-(-)-Alanine, Alanine, D-α-Alanine, D(-)-Alanine, H-D-Ala-OH, α-Alanine
- CAS Nummer:338-69-2
- Formel:C₃H₇NO₂
- MDL-Nummer:MFCD00008077
- Molekulargewicht:89.09 g/mol
- Schmelzender Platingehalt:291…295 °C (Zersetzung)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:206-418-1
6 Varianten
Product Details & Documents
Chiral intermediate for pharmaceuticals and agrochemicals.
- Materials for peptides
- USP
- Pyrogen free
Synonyme: (R)-(-)-Alanine, Alanine, D-α-Alanine, D(-)-Alanine, H-D-Ala-OH, α-Alanine
- CAS Nummer:338-69-2
- Formel:C₃H₇NO₂
- MDL-Nummer:MFCD00008077
- Molekulargewicht:89.09 g/mol
- Schmelzender Platingehalt:291…295 °C (Zersetzung)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:206-418-1
Zertifikate
Suche nach ChargennummerProduct Family Options
Produktinformationen
- PackungVEVerfügbarkeitPreis
- Spezifikationen:New ProductNew Product
- Spezifikationen:New ProductNew Product
- Spezifikationen:New ProductNew Product
- Spezifikationen:New ProductNew Product