AuftragsverfolgungKontakt
Imidazol 99+% | Avantor
Imidazol 99+%
Ätzend
Reizend
Gesundheit
New Product
Anbieter:   Apollo Scientific
Imidazol 99+%
Anbieter:  Apollo Scientific
New Product
Zertifikate
3 Varianten
Product Details & Documents
Biological buffer.
  • Assay (by titration) 99+%
  • Water (by Karl Fischer) <1.0%
  • White crystals
Synonyme:  Glyoxaline, 1H-Imidazole, Glyoxalamine
  • CAS Nummer:288-32-4
  • Formel:C₃H₄N₂
  • MDL-Nummer:MFCD00005183
  • Molekulargewicht:68.08 g/mol
  • Siedepunkt:235 °C
  • Schmelzender Platingehalt:85…91 °C
  • Blitz Pt:145 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:206-019-2
  • UN:3263
  • ADR:8,II
Product Family Options
Produktinformationen
  • Packung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Bottle
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 g
    1 * 100 g - 29.50 SFr.
    29.50 SFr.
    1 * 100 g
       29.50 SFr.
    Spezifikationen:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 500 g
    1 * 500 g - 69.30 SFr.
    69.30 SFr.
    1 * 500 g
       69.30 SFr.
    Spezifikationen:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 2,5 kg
    1 * 2,5 kg - 304.00 SFr.
    304.00 SFr.
    1 * 2,5 kg
       304.00 SFr.
    Spezifikationen:
    New Product
    New Product