Specifications
- Farbe:Transparent
- Bezeichnung:Gesichtsschutz der V5-Serie
- L×B:244×462 mm
- VE:1
Specifications
About this item
Optische Klasse 1, klarer, gebogener Polycarbonat-Gesichtsschutz mit beschlagfreier und kratzfester Beschichtung. Kompatibel mit dem 3M™ V5-Gesichtsschutzsystem zur Montage auf 3M™ Hard Hat Series G3000 oder G22.
- Bietet Schutz vor sekundärem Schweißlicht
- Antibeschlag- und kratzfest beschichtet
- Die Snap-In-Funktion ermöglicht einen schnellen und einfachen Anschluss
- Stoß mit mittlerer Energie, Klasse B
- Visier der optischen Klasse 1, niedriger Energieeinschlag
Schützen Sie sich mit 3M™ Faceshield, 5F-11, vor Stößen und sekundärem Schweißlicht. Es bietet Aufprallschutz B gegen mittelschnelle Partikel (0,86 g Stahlkugel bei 120 m/s), UV oder intensives sichtbares Licht. Antibeschlag- und kratzfeste Beschichtung, mit einer gebogenen Form, die eine enge Passform am Gesicht ermöglicht.
Entwickelt für 3M™ Schutzhelme der Serie G3000 oder G22 mit 3M™ V5 Gesichtsschutz-Befestigungssystem. Durch die Einrastfunktion lässt sich der Gesichtsschutz schnell und einfach mit der Gesichtsschutzhalterung verbinden.