Human recombinant CD229 (from HEK293)
Anbieter: ACROBIOSYSTEMS
Zertifikate
Über diesen Artikel
Technische Daten
- Konjugation:Unconjugated
- Protein/Peptid-Typ:Rekombinant
- Ursprung:HEK293 cells
- Spezies:Human
- Lagerbedingungen:–20 °C
- Endotoxingehalt:Less than 1,0 EU per μg by the LAL method.
- Biologische Aktivität:Lyophilised from 0,22 μm filtered solution in PBS, pH 7,4. Normally trehalose is added as protectant before lyophilisation.
- Gen-ID:Q9HBG7-1
- Frei von Trägern:Y
- Frei von Proteasen:Y
- Tierfrei:Y
- Proteinsynonym:LY9|hly9|Ly-9|SLAMF3|Ly9
- Protein/Peptid-Name:CD229
- Purity:>90%
- Molecular weight:46,7 kDa
- Endotoxinspiegel:Low
- Zusammensetzung:Lyophilised from 0,22 μm filtered solution in PBS, pH 7,4. Normally trehalose is added as protectant before lyophilisation.
- Frei von Nukleasen:Y
- Transporttemperatur:Powder, RT