AuftragsverfolgungKontakt
4,4-Difluorocyclohexan-1-amine 97%
Reizend
Anbieter:   Apollo Scientific
4,4-Difluorocyclohexan-1-amine 97%
Anbieter:  Apollo Scientific
Zertifikate
4,4-Difluorocyclohexan-1-amine 97%
4 Varianten
Product Details & Documents
Synonyme:  4,4-Difluorocyclohexanamine
  • CAS Nummer:458566-84-2
  • Formel:C₆H₁₁F₂N
  • MDL-Nummer:MFCD06409984
  • Molekulargewicht:135.155 g/mol
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
Product Family Options
Produktinformationen
  • Packung
    VE
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Bottle
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 25 g
    1 * 25 g - SFr. 1’300.00
    SFr. 1’300.00
    1 * 25 g
       SFr. 1’300.00
    Spezifikationen:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 5 g
    1 * 5 g - SFr. 265.00
    SFr. 265.00
    1 * 5 g
       SFr. 265.00
    Spezifikationen:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    250 mg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 250 mg
    1 * 250 mg - SFr. 46.80
    SFr. 46.80
    1 * 250 mg
       SFr. 46.80
  • Bottle
    1 g
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 g
    1 * 1 g - SFr. 65.90
    SFr. 65.90
    1 * 1 g
       SFr. 65.90