ContactUsLinkComponent
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl 2-methoxyphenyl ether 95%
Katalognr. APOSPC502822-1G
Anbieter:  Apollo Scientific
CAS-Nummer:  
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl 2-methoxyphenyl ether 95%
Katalognr. APOSPC502822-1G
Anbieter:  Apollo Scientific
CAS-Nummer:  
Technische Daten
  • Packung:
    Bottle
  • VE:
    1 g
  • Seq:
    3047
Technische Daten
Über diesen Artikel
 :
 :304.212 g/mol
Lagertemperatur:Raumtemperatur
CAS-Nummer:2244088-69-3
Formel:C₁₄H₉F₅O₂
MDL-Nummer:MFCD31630090