(4-(2-Hydroxypropan-2-yl)phenyl)boronic acid
Anbieter: Apollo Scientific
Direkt zu
Über diesen Artikel
- CAS Nummer:886593-45-9
- Formel:C₉H₁₃BO₃
- MDL-Nummer:MFCD09992905
- Molekulargewicht:180.009 g/mol
- Lagertemperatur:Kühlschrank
5 Varianten
Product Details & Documents
- CAS Nummer:886593-45-9
- Formel:C₉H₁₃BO₃
- MDL-Nummer:MFCD09992905
- Molekulargewicht:180.009 g/mol
- Lagertemperatur:Kühlschrank
Product Family Options
Produktinformationen
- PackungVEVerfügbarkeitPreis
- Spezifikationen:New ProductNew Product
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



