AuftragsverfolgungKontakt
1-(3-Hydroxycyclobutyl)ethan-1-one
Bottle, 1 g
Katalognr. APOSOR304344-1G
Anbieter:   Apollo Scientific
1-(3-Hydroxycyclobutyl)ethan-1-one
Katalognr. APOSOR304344-1G
Anbieter:  Apollo Scientific
CAS Nummer:  30494-01-0
1-(3-Hydroxycyclobutyl)ethan-1-one
Bottle, 1 g
CAS Nummer:  30494-01-0
Preis
2 040.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 g
Product Details & Documents
  • CAS Nummer:30494-01-0
  • Formel:C₆H₁₀O₂
  • MDL-Nummer:MFCD24701736
  • Molekulargewicht:114.142 g/mol
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Bottle
  • VE:
    1 g
Technische Daten