AuftragsverfolgungKontakt
Copper(II) methoxide
Copper(II) methoxide
New Product
Anbieter:   Apollo Scientific
Copper(II) methoxide
Anbieter:  Apollo Scientific
New Product
Zertifikate
3 Varianten
Product Details & Documents
Synonyme:  Copper(II) dimethanolate
  • CAS Nummer:76890-98-7
  • Formel:Cu(CH₃O)₂
  • MDL-Nummer:MFCD00015611
  • Molekulargewicht:125.614 g/mol
  • Schmelzender Platingehalt:206 °C (Zersetzung)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
Product Family Options
Produktinformationen
  • Packung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Bottle
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 250 mg
    1 * 250 mg - SFr. 36.40
    SFr. 36.40
    1 * 250 mg
       SFr. 36.40
    Spezifikationen:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 g
    1 * 1 g - SFr. 103.00
    SFr. 103.00
    1 * 1 g
       SFr. 103.00
    Spezifikationen:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 5 g
    1 * 5 g - SFr. 418.00
    SFr. 418.00
    1 * 5 g
       SFr. 418.00
    Spezifikationen:
    New Product
    New Product