Bromocresol green-methyl red-Lösung gemischter Indikator, Sigma-Aldrich®
Katalognr. 318728-500ML
Anbieter: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
CAS-Nummer:
Technische Daten
- VE:500 mL
- Seq:2725
Technische Daten
Über diesen Artikel
:
Dichte:0,839 g/mL (25 °C)
ADR:3,II
:GHS02
:GHS06
:GHS08
Lagertemperatur:Raumtemperatur
MDL-Nummer:MFCD00134126