ContactUsLinkComponent
1,1,2-Trimethyl-3-(4-sulphobutyl)benz[e]benzindolium inner salt 90% (Farbstoffgehalt), Sigma-Aldrich®
1,1,2-Trimethyl-3-(4-sulphobutyl)benz[e]benzindolium inner salt 90% (Farbstoffgehalt), Sigma-Aldrich®
Catalog # 646679-5G
CAS Number:  
undefined
1,1,2-Trimethyl-3-(4-sulphobutyl)benz[e]benzindolium inner salt 90% (Farbstoffgehalt), Sigma-Aldrich®
Catalog # 646679-5G
CAS Number:  
Specifications
  • VE:
    5 g
  • Seq:
    3173
Specifications
About this item
 :
 :345.46 g/mol
Melting Pt:245…258 °C
Storage Temperature:Raumtemperatur
CAS Number:63149-24-6
Formula:C₁₉H₂₃NO₃S
MDL Number:MFCD02690163