ContactUsLinkComponent
3,4,5,6-Tetrabromophenolsulphonephthalein 95% (Farbstoffgehalt), Sigma-Aldrich®
Irritant
3,4,5,6-Tetrabromophenolsulphonephthalein 95% (Farbstoffgehalt), Sigma-Aldrich®
Catalog # 227358-5G
CAS Number:  
undefined
Irritant
3,4,5,6-Tetrabromophenolsulphonephthalein 95% (Farbstoffgehalt), Sigma-Aldrich®
Catalog # 227358-5G
CAS Number:  
Specifications
  • VE:
    5 g
  • Seq:
    3173
Specifications
About this item
 :
 :669.96 g/mol
 :GHS07
Storage Temperature:Raumtemperatur
CAS Number:77172-72-6
Formula:C₁₉HBr₄O₅S
MDL Number:MFCD00009744