Acridinorange (Chloridsalz)-Lösung 10 mg/mL in Wasser, Sigma-Aldrich®
Katalognr. A8097-10ML
Anbieter: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
CAS-Nummer:
Technische Daten
- VE:10 mL
- Seq:2275
Technische Daten
Über diesen Artikel
:
:301.81 g/mol (anhy)
Lagertemperatur:Raumtemperatur
CAS-Nummer:65-61-2
:1704465-79-1
Formel:C₁₇H₁₉N₃·HCl·xH₂O
MDL-Nummer:MFCD00012660