tri-Natriumcitrat-Lösung, Sigma-Aldrich®
Katalognr. 854-200ML
Anbieter: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
CAS-Nummer:
Technische Daten
- VE:200 mL
- Seq:2530
Technische Daten
Über diesen Artikel
:
:258.07 g/mol
Lagertemperatur:Kühlschrank
CAS-Nummer:68-04-2
Formel:C₆H₅Na₃O₇
MDL-Nummer:MFCD00012462