AuftragsverfolgungKontakt
Differentiation solution, Sigma-Aldrich® | Avantor
Differentiation solution, Sigma-Aldrich®
Differentiation Solution, Poly bottle, 1 L
Katalognr. A3179-1L
Differentiation solution, Sigma-Aldrich®
Katalognr. A3179-1L
CAS Nummer:  
Differentiation solution, Sigma-Aldrich®
Differentiation Solution, Poly bottle, 1 L
CAS Nummer:  
Preis
57.80 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 L
Product Details & Documents
Acid Alcohol. Acidified alcohol solution for the differentiation of regressive hematoxylin stains.
  • Suitable for Histology
  • Suitable for Hematology
Dokumente
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Poly bottle
  • VE:
    1 L
  • Bezeichnung:
    Differentiation Solution
  • Cat. No.:
    A3179-1L
  • MDL No.:
    MFCD00243254
  • M-Clarity Qualitätsstufe:
    MQ200