Handschuhe, Latex, Kimberly-Clark™ Professional Kimtech Pure™
Naturlatex bietet ausgezeichnetes Tastgefühl und Komfort.
- Strukturierte Handflächen und Fingerspitzen
- Manschette mit Rollrand
- Handspezifisch
- Niedriger Gehalt an Proteinrückständen
- Doppelt verpackt, Multipack
Geeignet für Reinraumumgebungen der ISO-Klasse 3 und höher.
Frequently Bought Together