AuftragsverfolgungKontakt
Chromate test strips, Dosatest
Chromate test strips, Dosatest
Chromate test strips, 0 • 3 • 10 • 30 • 100  mg/L CrO₄²⁻, Carbazide, 100
Katalognr. 85695.601
Anbieter:   VWR Chemicals
Chromate test strips, Dosatest
Katalognr. 85695.601
Anbieter:  VWR Chemicals
CAS Nummer:  
Chromate test strips, Dosatest
Chromate test strips, Dosatest
Chromate test strips, 0 • 3 • 10 • 30 • 100  mg/L CrO₄²⁻, Carbazide, 100
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 62.60
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Semi-quantitative test strips for the determination of chromate.
  • Ideal for rapid and easy analysis of chromate directly on-site
  • No maintenance or calibration is required
Colour change: White to violet.
Informations de livraison: Delivered as 100 test strips in a tube, additional regaents, instruction leaflet in a box
Technische Daten
Technische Daten
  • Chemische Methode:
    Carbazide
  • VE:
    100
  • Bezeichnung:
    Chromate test strips
  • Messbereich:
    0 • 3 • 10 • 30 • 100  mg/L CrO₄²⁻
Technische Daten
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.