ContactUsLinkComponent
Schraubverschlüsse, GL 45, PMP, DURAN® YOUTILITY®
  215-4460
undefined
Schraubverschlüsse, GL 45, PMP, DURAN® YOUTILITY®
  215-4460
  • Ø:
    49,5 mm
  • Gewinde:
    GL 45
  • Farbe:
    Transparent
  • Länge:
    25,2 mm
  • VE:
    10
Ein hochtransparenter und ergonomischer Polymethylpenten-Verschluss für GL 45 DURAN® Laborflaschen.
  • Hohe Transparenz (geringe Trübung) für sichtbares Licht, die DURAN® Borosilikatglas entspricht
  • Kompatibel mit allen Laborflaschen und -kolben aus Glas mit GL 45-Gewinde
  • Autoklavierbar bei 121 oder 134 °C, daher geeignet für alle GL 45-Kulturflaschen und -kolben
  • Retrace-Code zur Rückverfolgbarkeit
  • Praktisches, einlagenloses YOUTILITY®-Deckeldesign mit ergonomischem Außengriff
  • Sicher mit ausgezeichneter chemischer Beständigkeit – ungiftiges, BFA- und halogenfreies, lebensmittelechtes Polymer (im Großen und Ganzen wie Polypropylen)
  • PMP-Polymer kann zeitweise Temperaturen von bis zu 160 °C standhalten
Die Vorteile der neuesten Ergänzung der DURAN® YOUTILITY® GL 45-Schraubverschluss-Produktreihe liegen auf der Hand. Der Verschluss ist aus einem transparenten, ungiftigen PMP-Polymer geformt und eignet sich daher ideal für Laboranwendungen, die eine hohe Lichtdurchlässigkeit erfordern. Der ergonomisch geformte YOUTILITY® GL 45-Schraubverschluss verfügt über ein dichtungsfreies Design, das mit DURAN® Original GL 45-Flaschen, -Kolben und YOUTILITY®-Flaschen kompatibel ist. Die durchsichtigen YOUTILITY®-Verschlüsse sind zur Rückverfolgbarkeit mit einem Retrace Code versehen. Mit dem Retrace-Code kann ein chargenspezifisches Konformitätszertifikat heruntergeladen werden.
Anwendungen: Algenkultur, photosynthetische Bakterienkultur.