AuftragsverfolgungKontakt
Vanadium(V)oxid ≥98%, GPR RECTAPUR®
Anbieter:   VWR Chemicals
Vanadium(V)oxid ≥98%, GPR RECTAPUR®
Anbieter:  VWR Chemicals
Zertifikate
Vanadium(V)oxid ≥98%, GPR RECTAPUR®
2 Varianten
Product Details & Documents
Synonyme:  Vanadium pentoxide, di-Vanadium pentaoxide
  • CAS Nummer:1314-62-1
  • Formel:O₅V₂
  • MDL-Nummer:MFCD00011457
  • Molekulargewicht:181.88 g/mol
  • UN:2862
  • ADR:6.1,III
Spezifikationen für diese Produktfamilie
Ergebnisse des Spezifikationstests
  • Assay:
    ≥ 98 %
  • Appearance:
    Brown crystalline powder
  • Total N (Nitrogen):
    ≤ 0.1 %
  • Cl (Chloride):
    ≤ 0.1 %
  • PO₄ (Phosphate):
    ≤ 0.1 %
  • SO₄ (Sulphate):
    ≤ 0.1 %
  • Fe (Iron):
    ≤ 0.1 %
Technische Daten
Product Family Options
Produktinformationen