High-temperature silicone cap liner, GL 45, PTFE coated, DURAN®
215-4281
- Bezeichnung:Hochtemperatur-Kappeneinsatz, GL 45, PTFE-beschichtetes FKM, 43,5×3,0 mm
- Environmentally Preferable:Abfallreduzierend
- VE:10
Replacement GL 45 PTFE coated high-temperature silicone cap liner for the aluminium cap.