Verbandskasten
Supplier: LABORATOIRES ESCULAPE
Certificates
About this item
Dieser kleine Verbandskasten ermöglicht eine schnelle und effiziente Unfallbehandlung.
- Enthält eine 200-ml-Augenspüllösung mit Augenlösung und eine Wandhalterung
- Es entspricht den Normen für den Transport gefährlicher Stoffe
- Dieses Notfallset ist für Gruppen von 20 bis 30 Personen konzipiert
- Der ABS-Spritzgusskoffer wird mit einer Wandhalterung und einem Tragegriff geliefert
Inhalt wird von Ersthelfern und dem Französischen Roten Kreuz empfohlen und ist für die Verwendung vor dem Eintreffen spezieller Helfer vorgesehen.
Delivery: Set enthält Druckverband, Rettungsdecke, sterilen Kompressionsverband, Mund-zu-Mund-Stück, Dreieckstuch, sterilen Verband, Kühlpackung, Wundpflaster, Kurzzugbinden, Mullbinden, Kreppbandagen, Rolle mit Klebeband, Alkoholverbände, Beutel mit Baumwolle, antiseptische Verbände, 50-ml-Spray mit 70% Alkohol, 50-ml-antiseptisches Spray, Kompressen mit Ringelblumenbalsam, Mückenschutzverband, Sachets mit Brandgel, ein Paar Vinylhandschuhe, 125 ml-Kunststoffflaschen, Schere, Pinzette, Sicherheitsnadeln und „Erste Hilfe“-Handbuch.
Frequently Bought Together