ContactUsLinkComponent
Super Rapid Readout Steam Challenge Pack 1496VX, 3M™ Attest™
Catalog # MMME1496V
Supplier:  3M MEDICAL
Super Rapid Readout Steam Challenge Pack 1496VX, 3M™ Attest™
Catalog # MMME1496V
Supplier:  3M MEDICAL
Specifications
  • Typ:
    Probenpackungen zur Chargenüberwachung
  • Bezeichnung:
    Super schnell zu lesende biologische Indikatoren und Probenpackungen für Dampfsterilisation, Modell 1496V
  • Modell:
    1496V
  • Verschluss-Farbe:
    Colour-21390398|Colour-21390316
  • VE:
    1
Specifications
About this item
Vierundzwanzig Minuten Bio-Indikator-Probepackung zur Vorvacuum-Dampfsterilisation für 4 Minuten bei 132 °C (270 °F) und 3 Minuten bei 135 °C (275 °F). Jede Packung beinhaltet einen 3M™ Attest™ Super Rapid Readout Biological Indicator 1492V.
  • Zeigt BI-Resultate innerhalb von 24 Minuten in 3M-Attest 490/490H Auto-Lesegeräten mit der Softwareversion 4.2.7 oder höher an
  • Vorvacuumverfahren (Vorvacuum und SFPP) 132 ˚C (270˚F) 4 min, 135 ˚C (275˚F) 3 min
  • Beinhaltet einen 3M™ Attest ™ Super Rapid Readout Biological Indicator 1492V
  • Der biologische Indikator in dieser Testpackung enthält lebensfähige Organismen anhand derer man umgehend die Letalität messen kann
  • Die Instrumente sind in Rekordzeit wieder verfügbar.
Das 3M™ Attest™ Super Rapid Readout Steam Challenge Pack 1496 wurde speziell für die Vorvacuum-Dampfsterilisation in Anlagen des Gesundheitswesens und die damit zusammenhängende, routinemäßige Durchführung von Qualifizierungstests bei 270 °F (132 °C) und 275 °F (135°C) erstellt. Diese praktische Einweg-Probenpackung dient zum Testen des Sterilisationsprozesses. Sie entspricht der von der Association for the Advancement of Medical Instrumentation (AAMI) zusammengestellten, empfohlenen Probenpackung für biologische Indikatoren (BI) (Handtuch-PCD). Jede Testpackung enthält einen 3M™ Attest™ Super Rapid Readout Biological Indicator 1492V (brauner Deckel) und einen Bogen zum Notieren der Werte. Die Registerkarten in jeder Testpackung sind aus nicht laminiertem Papier und sind wiederverwertbar.
Deckelfarbe: Braun
Produktfarbe: Weiß
Certifications: Das 3M™ Attest ™ Super Rapid Readout Biological Indicator 1492V in der Testpackung entspricht ISO und FDA Anforderungen für biologische Indikatoren.