Regenjacken, 3-in-1, Bomber, F465
Supplier: Portwest
Certificates
About this item
Vielseitiger und komfortabler Schutz vor allen Wetterbedingungen. Das abnehmbare Pelzfutter und der Kragen sowie die abnehmbaren Ärmel mit Reißverschluss machen dieses Kleidungsstück zu einem äußerst anpassungsfähigen Kleidungsstück. Zahlreiche Außen- und Innentaschen mit Reißverschluss bieten hervorragende persönliche Sicherheit. Schnelles und einfaches Tragen dank Zwei-Wege-Reißverschluss.
- Es gibt drei Möglichkeiten die Jacke zu tragen
- Abriebfestes Oxford-Polyester
- Verschweißte Nähte bieten zusätzlichen Schutz
- Steppfutter für optimale Wärmeisolation
- Die herausnehmbare Innenjacke bietet Vielseitigkeit bei jedem Wetter.
- Mehrzwecktaschen bieten reichlich Stauraum
- Acht Taschen für viel Stauraum, darunter eine Handy- und eine Ärmeltasche.
Außenmaterial: 100% Polyester, 300D Oxford-Gewebe mit schmutzabweisender Oberfläche, PU-Beschichtung, 190 g
Zusätzliches Obermaterial: Innenbekleidung: 100% Polyester Pelzfutter 365g
Fütterungsmaterial: Körper/Ärmel: 100% Polyester 60 g
Füllstoff: Ärmel: 100% Polyesterfüllung, 120 g
Certifications: EN 343:2019 Klasse 3:1 X WP 15.000 mm, MVP 960 g/m²/24 Std.
Ordering information:
Delivery:
Caution: Maschinenwäsche warm, kalter Spülgang, kurzer Schleudergang, nicht wringen.
Specifications
- Catalog No:
- PRTWF465NARXXL
- PRTWF465NARS
- PRTWF465BKRM
- PRTWF465NARL
- PRTWF465NARXL
- PRTWF465NARM
- PRTWF465BKRL
- PRTWF465NARXXXL
- PRTWF465BKRXXL
- PRTWF465BKRXXXL
- PRTWF465BKRS
- PRTWF465BKRXL
- Modell:
- F465
- F465
- F465
- F465
- F465
- F465
- F465
- F465
- F465
- F465
- F465
- F465
- Anwendungsbereich Outfit:
- Outdoor
- Outdoor
- Outdoor
- Outdoor
- Outdoor
- Outdoor
- Outdoor
- Outdoor
- Outdoor
- Outdoor
- Outdoor
- Outdoor
- Riskobereich:
- Regen (wasserdicht/wasserabweisend)
- Regen (wasserdicht/wasserabweisend)
- Regen (wasserdicht/wasserabweisend)
- Regen (wasserdicht/wasserabweisend)
- Regen (wasserdicht/wasserabweisend)
- Regen (wasserdicht/wasserabweisend)
- Regen (wasserdicht/wasserabweisend)
- Regen (wasserdicht/wasserabweisend)
- Regen (wasserdicht/wasserabweisend)
- Regen (wasserdicht/wasserabweisend)
- Regen (wasserdicht/wasserabweisend)
- Regen (wasserdicht/wasserabweisend)
- Geschlecht:
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Arm- oder Beinlänge:
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Verschlussart:
- Reißverschluss
- Reißverschluss
- Reißverschluss
- Reißverschluss
- Reißverschluss
- Reißverschluss
- Reißverschluss
- Reißverschluss
- Reißverschluss
- Reißverschluss
- Reißverschluss
- Reißverschluss
- Stoff:
- 100% polyester, 300D Oxford weave with a stain resistant finish, PU coated
- 100% polyester, 300D Oxford weave with a stain resistant finish, PU coated
- 100% polyester, 300D Oxford weave with a stain resistant finish, PU coated
- 100% polyester, 300D Oxford weave with a stain resistant finish, PU coated
- 100% polyester, 300D Oxford weave with a stain resistant finish, PU coated
- 100% polyester, 300D Oxford weave with a stain resistant finish, PU coated
- 100% polyester, 300D Oxford weave with a stain resistant finish, PU coated
- 100% polyester, 300D Oxford weave with a stain resistant finish, PU coated
- 100% polyester, 300D Oxford weave with a stain resistant finish, PU coated
- 100% polyester, 300D Oxford weave with a stain resistant finish, PU coated
- 100% polyester, 300D Oxford weave with a stain resistant finish, PU coated
- 100% polyester, 300D Oxford weave with a stain resistant finish, PU coated
- Gewicht:
- 730 g
- 730 g
- 730 g
- 730 g
- 730 g
- 730 g
- 730 g
- 730 g
- 730 g
- 730 g
- 730 g
- 730 g