Allzweckhandschuhe, A445
, XL, Rot, 12 Paar/Box
Katalognr. PRTWA445RERXL
Anbieter: Portwest
Direkt zu
Product Details & Documents
PVC-Stulpenhandschuhe für allgemeine Handhabung sind vollbeschichtet und verfügen über ein weiches, komfortables Baumwoll-Interlock-Futter. Die Beschichtung hat eine glatte Oberfläche und bietet hervorragende Abriebfestigkeit.
- Erhältlich in drei Längenvarianten
- Vollständig gefüttert mit weichem und komfortablem Baumwollfutter
- Abrieb- und reißfest
- Stulpe (45 cm) zum Schutz von Hand, Handgelenk und Unterarm
- Vollständig beschichtet für maximalen Flüssigkeitsschutz
- Innenfutterstärke 12 für Fingerfertigkeit
- ANSI Abrieblevel 3
Zertifizierung: EN 388: 2016 (4121X)
Bestellinformationen:
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten:
Technische Daten
- Handschuhgröße:XL
- Verpackt:12 Paar/Box
- Farbe:Rot
- Cat. No.:PRTWA445RERXL
- Einweg / wiederverwendbar:wieder verwendbar
- Beidseitig tragbar / handspezifisch:Handspezifisch
- Modell:A445
- Material:Baumwolle/PVC
- Messgerät:12
- EN Standard:EN 388:2016 (4121X)