Springen zu Kopfbereich
Springen zu Hauptinhalt
Springen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
SFr. 0.00
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Switzerland
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Heim
Wasser
Wasser nukleasefrei
Wasser nukleasefrei
PD092
:
OMEGA BIO-TEK
:
Wasser nukleasefrei
PD092
:
OMEGA BIO-TEK
:
VE:
1 L
Seq:
5037
:
:
18.02 g/mol
:
13,10098
:
100 °C (1013 hPa)
:
0 °C
:
1 g/cm³ (4 °C)
:
Raumtemperatur
:
231-791-2
:
7732-18-5
:
H₂O
:
MFCD00011332