ContactUsLinkComponent
Wasser nukleasefrei
  PD092
 :  
Wasser nukleasefrei
  PD092
 :  
  • VE:
    1 L
  • Seq:
    5037
 :
 :18.02 g/mol
 :13,10098
 :100 °C (1013 hPa)
 :0 °C
 :1 g/cm³ (4 °C)
 :Raumtemperatur
 :231-791-2
 :7732-18-5
 :H₂O
 :MFCD00011332