Trimethylamine Standard for Ion Chromatography, (CRM), Fluka™
Katalognr. HONCE3054-100ML
Anbieter: Honeywell Chemicals
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Konzentration:1000 mg/L
- Matrix:H₂O
- Packung:Plastic bottle
- VE:100 mL
- Bezeichnung:Trimethylamine standard
Technische Daten
Über diesen Artikel
Certified Reference Material (CRM)
- Traceable to SRM from NIST
Certifications: ISO/IEC 17025:2017 (ANAB), ISO 17034:2016 (ANAB).