ContactUsLinkComponent
Beryllium ICP & ICP-MS Standard, (CRMs), Fluka™
Katalognr. HONCE1375-100ML
CAS-Nummer:  
Beryllium ICP & ICP-MS Standard, (CRMs), Fluka™
Katalognr. HONCE1375-100ML
CAS-Nummer:  
Technische Daten
  • Konzentration:
    10 mg/L
  • Matrix:
    2% HNO₃
  • Packung:
    Plastic bottle
  • VE:
    100 mL
  • Element:
    Beryllium
  • Symbol:
    Be
Technische Daten
Über diesen Artikel
Certified Reference Material (CRM)
  • Traceable to SRM from NIST
Certifications: ISO/IEC 17025:2017 (ANAB), ISO 17034:2016 (ANAB).