Silberstandards ICP und ICP-MS, (CRM), Fluka™
Catalog # HONCE1369-100ML
Supplier: Honeywell Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Konzentration:10 mg/L
- Matrix:2% HNO₃
- Packung:Kunststoffflasche
- VE:100 mL
- Element:Silber
- Symbol:Ag
Specifications
About this item
Zertifizierte Referenzmaterialien (CRM)
- Rückführbar auf SRM von NIST
Certifications: ISO/IEC 17025:2017 (ANAB), ISO 17034:2016 (ANAB).