AuftragsverfolgungKontakt
Multi-element standard solution 3 for ICP | Avantor
Multi-element standard solution 3 for ICP
Multielement Standard Solution 3, 5% HNO₃, Plastic bottle, 100 mL
Katalognr. HONCE2231-100ML
Anbieter:   Honeywell Chemicals
Multi-element standard solution 3 for ICP
Katalognr. HONCE2231-100ML
CAS Nummer:  
Multi-element standard solution 3 for ICP
Multielement Standard Solution 3, 5% HNO₃, Plastic bottle, 100 mL
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 151.54
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Certified Reference Material (CRM).
2000 mg/L Ca, 1000 mg/L Na, 400 mg/L Mg, 200 mg/L K in HNO₃ 5%
Technische Daten
Technische Daten
  • Matrix:
    5% HNO₃
  • Packung:
    Plastic bottle
  • VE:
    100 mL
  • Bezeichnung:
    Multielement Standard Solution 3
Technische Daten