AuftragsverfolgungKontakt
NexION KED mode detection limit solution | Avantor
NexION KED mode detection limit solution
NexION KED Mode Detection Limit Solution, 1% HCl, Plastic bottle, 100 mL
Katalognr. HONCE2198-100ML
Anbieter:   Honeywell Chemicals
NexION KED mode detection limit solution
Katalognr. HONCE2198-100ML
CAS Nummer:  
NexION KED mode detection limit solution
NexION KED Mode Detection Limit Solution, 1% HCl, Plastic bottle, 100 mL
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 173.39
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Certified Reference Material (CRM).
Blank Solution in HCl 1%
Technische Daten
Technische Daten
  • Matrix:
    1% HCl
  • Packung:
    Plastic bottle
  • VE:
    100 mL
  • Bezeichnung:
    NexION KED Mode Detection Limit Solution