NexION KED setup solution
Katalognr. HONCE2189-100ML
Anbieter: Honeywell Chemicals
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Matrix:1% HCl
- Packung:Plastic bottle
- VE:100 mL
- Bezeichnung:NexION KED Setup Solution
Technische Daten
Über diesen Artikel
Certified Reference Material (CRM).
10 g/L Co; 1 g/L Ce in HCl 1%