AuftragsverfolgungKontakt
SmartTune solution for standard ELAN/DRC-e Hg for ICP | Avantor
SmartTune solution for standard ELAN/DRC-e Hg for ICP
SmartTune Solution, 1% HNO₃, Plastic bottle, 100 mL
Katalognr. HONCE2186-100ML
Anbieter:   Honeywell Chemicals
SmartTune solution for standard ELAN/DRC-e Hg for ICP
Katalognr. HONCE2186-100ML
CAS Nummer:  
SmartTune solution for standard ELAN/DRC-e Hg for ICP
SmartTune Solution, 1% HNO₃, Plastic bottle, 100 mL
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 304.33
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Certified Reference Material (CRM).
10 mg/L each of Ba, Be, Ce, Co, In, Mg, Pb, Rh, U in HNO₃ 1%
Technische Daten
Technische Daten
  • Matrix:
    1% HNO₃
  • Packung:
    Plastic bottle
  • VE:
    100 mL
  • Bezeichnung:
    SmartTune Solution
Technische Daten