Trace Metals III for AA and ICP-OES
Katalognr. HONCE2168-100ML
Anbieter: Honeywell Chemicals
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Matrix:2% HNO₃
- Packung:Plastic bottle
- VE:100 mL
- Bezeichnung:Trace Metals III
Technische Daten
Über diesen Artikel
Certified Reference Material (CRM).
500 mg/L each of Ba, Ca, Mo, Na, 100 mg/L each of K, Mg in HNO₃ 2%