Analytes B for ICP
Analytes B, 2% HNO₃, Plastic bottle, 100 mL
Katalognr. HONCE2156-100ML
Anbieter: Honeywell Chemicals
Direkt zu
Product Details & Documents
Certified Reference Material (CRM).
20 mg/L each of Co, Cr, Cu, Mn, Ni, V, 10 mg/L each of As, Cd, Se, Zn, 5 mg/L Ag in HNO₃ 2%
Technische Daten
Technische Daten
- Matrix:2% HNO₃
- Packung:Plastic bottle
- VE:100 mL
- Bezeichnung:Analytes B
Technische Daten
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.