AuftragsverfolgungKontakt
Multi-element solution for ICP, (5 components)
Multi-element solution for ICP, (5 components)
Multi-Element Solution for ICP, (5 components), 5% HNO₃, Plastic bottle, 100 mL
Katalognr. HONCE2133-100ML
Anbieter:   Honeywell Chemicals
Multi-element solution for ICP, (5 components)
Katalognr. HONCE2133-100ML
CAS Nummer:  
Multi-element solution for ICP, (5 components)
Multi-Element Solution for ICP, (5 components), 5% HNO₃, Plastic bottle, 100 mL
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 438.46
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Certified Reference Material (CRM).
1000 mg/L each of Mo, Sb, Sn, W, Zr in HNO₃ 5%
Technische Daten
Technische Daten
  • Matrix:
    5% HNO₃
  • Packung:
    Plastic bottle
  • VE:
    100 mL
  • Bezeichnung:
    Multi-Element Solution for ICP, (5 components)