AuftragsverfolgungKontakt
VIS wavecal solution for ICP | Avantor
VIS wavecal solution for ICP
VIS Wavecal Solution, 2% HNO₃, Plastic bottle, 100 mL
Katalognr. HONCE2122-100ML
Anbieter:   Honeywell Chemicals
VIS wavecal solution for ICP
Katalognr. HONCE2122-100ML
CAS Nummer:  
VIS wavecal solution for ICP
VIS Wavecal Solution, 2% HNO₃, Plastic bottle, 100 mL
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 217.23
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Certified Reference Material (CRM).
50 mg/L K, 10 mg/L each of La, Li, Mn, Na, Sr, 1 mg/L each of Ba, Ca in HNO₃ 2%
Technische Daten
Technische Daten
  • Matrix:
    2% HNO₃
  • Packung:
    Plastic bottle
  • VE:
    100 mL
  • Bezeichnung:
    VIS Wavecal Solution