AuftragsverfolgungKontakt
Analytes C for ICP
Analytes C for ICP
Analytes C, 2% HNO₃, Plastic bottle, 100 mL
Katalognr. HONCE2120-100ML
Anbieter:   Honeywell Chemicals
Analytes C for ICP
Katalognr. HONCE2120-100ML
CAS Nummer:  
Analytes C for ICP
Analytes C, 2% HNO₃, Plastic bottle, 100 mL
CAS Nummer:  
Preis
687.35 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Certified Reference Material (CRM).
2 mg/L each of Ag, As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V, Zn in HNO₃ 2%
Technische Daten
Technische Daten
  • Matrix:
    2% HNO₃
  • Packung:
    Plastic bottle
  • VE:
    100 mL
  • Bezeichnung:
    Analytes C