EPA 6010 interference check standard for ICP-AES
Katalognr. HONCE2112-100ML
Anbieter: Honeywell Chemicals
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Matrix:5% HNO₃
- Packung:Plastic bottle
- VE:100 mL
- Bezeichnung:EPA 6010 Interference Check Standard
- Environmentally Preferable:
Technische Daten
Über diesen Artikel
Certified Reference Material (CRM).
6000 mg/L Ca, 5000 mg/L Fe, 3000 mg/L Mg, 1200 mg/L Al, 1000 mg/L Na in HNO₃ 5%