ContactUsLinkComponent
Instrument Calibration standard 4 for ICP and HGA elements
Katalognr. HONCE2106-100ML
CAS-Nummer:  
Instrument Calibration standard 4 for ICP and HGA elements
Katalognr. HONCE2106-100ML
CAS-Nummer:  
Technische Daten
  • Matrix:
    5% HNO₃
  • Packung:
    Plastic bottle
  • VE:
    100 mL
  • Bezeichnung:
    Instrument Calibration Standard 4
Technische Daten
Über diesen Artikel
Certified Reference Material (CRM).
100 mg/L each of As, Tl, 50 mg/L each of Cd, Se, 30 mg/L Pb in HNO₃ 5%