AuftragsverfolgungKontakt
Quality control standard 7A elements for ICP
Quality control standard 7A elements for ICP
Quality Control Standard 7A Elements, 5% HNO₃, Plastic bottle, 100 mL
Katalognr. HONCE2102-100ML
Anbieter:   Honeywell Chemicals
Quality control standard 7A elements for ICP
Katalognr. HONCE2102-100ML
CAS Nummer:  
Quality control standard 7A elements for ICP
Quality Control Standard 7A Elements, 5% HNO₃, Plastic bottle, 100 mL
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 245.98
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Certified Reference Material (CRM).
1000 mg/L K, 500 mg/L Si, 100 mg/L each of Al, B, Ba, Na, 50 mg/L Ag in HNO₃ 5%
Technische Daten
Technische Daten
  • Matrix:
    5% HNO₃
  • Packung:
    Plastic bottle
  • VE:
    100 mL
  • Bezeichnung:
    Quality Control Standard 7A Elements